Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylthio)butyraldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1936-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM1936-25G
3-(Méthylthio)butyraldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-(Méthylthio)butyraldéhyde


Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036622
Numéro CAS: 16630-52-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/76/28987876.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité