Méthoxyhydroquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxyhydroquinone
M0539-25G M0539-5G
TCIAM0539-25GEA 158 EUR InStock
TCIAM0539-25G TCIAM0539-5G
Méthoxyhydroquinone ≥98.0% (par GC)
Méthoxyhydroquinone
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00013971
Numéro CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbd2321147c158146dfb19783414c331ae89a2af&vid=bbd2321147c158146dfb19783414c331ae89a2af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité