2-(Méthylthio)éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0358-25ML M0358-100ML
TCIAM0358-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0358-25ML TCIAM0358-100ML
2-(Méthylthio)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(Méthylthio)éthanol
Formule: C₃H₈OS
MW: 92,16 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00002908
Numéro CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&vid=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité