3,3-Diméthylbutyraldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
D4098-25ML D4098-5ML
TCIAD4098-25MLEA 187 EUR InStock
TCIAD4098-25ML TCIAD4098-5ML
3,3-Diméthylbutyraldéhyde ≥97.0% (par GC)
3,3-Diméthylbutyraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00042807
Numéro CAS: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
ONU: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6191a77bed9135da8dfb3d9f416f0eaa66feac1&vid=a6191a77bed9135da8dfb3d9f416f0eaa66feac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8000 to 0.8100
Refractive index n20/D 1.3950 to 1.3990
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité