5-Décyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1190-25ML D1190-5ML
TCIAD1190-25MLEA 269 EUR InStock
TCIAD1190-25ML TCIAD1190-5ML
5-Décyne ≥98.0% (par GC)
5-Décyne
Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00027277
Numéro CAS: 1942-46-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&vid=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité