7-Tétradécyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0762-25ML T0762-5ML
TCIAT0762-25MLEA 530 EUR InStock
TCIAT0762-25ML TCIAT0762-5ML
7-Tétradécyne ≥97.0% (par GC)
7-Tétradécyne
Formule: C₁₄H₂₆
MW: 194,36 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00041662
Numéro CAS: 35216-11-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8cf1eec5bb71e328fed9a3c43454c105c931561&vid=d8cf1eec5bb71e328fed9a3c43454c105c931561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité