Thiazolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0793-25G T0793-5G
TCIAT0793-25GEA 182 EUR InStock
TCIAT0793-25G TCIAT0793-5G
Thiazolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiazolidine
Formule: C₃H₇NS
MW: 89,16 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00005211
Numéro CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&vid=728983b2e73533621234d93dd27e8497a00a7e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité