(Diethoxyméthoxy)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0187-25G O0187-5G
TCIAO0187-25GEA 238 EUR InStock
TCIAO0187-25G TCIAO0187-5G
(Diethoxyméthoxy)benzène ≥97.0% (par GC)
(Diethoxyméthoxy)benzène
Formule: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00009228
Numéro CAS: 14444-77-0
EINECS: 238-421-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d456df3cc4681a9f3fceb8f878acd2238ad28e&vid=a7d456df3cc4681a9f3fceb8f878acd2238ad28e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité