4,4-Diéthoxybutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
D3968-25G D3968-5G
TCIAD3968-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD3968-25G TCIAD3968-5G
4,4-Diéthoxybutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,24 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00008227
Numéro CAS: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&vid=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité