4-Aminopipéridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1591-25ML A1591-5ML
TCIAA1591-25MLEA 131 EUR InStock
TCIAA1591-25ML TCIAA1591-5ML
4-Aminopipéridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminopiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD02179399
Numéro CAS: 13035-19-3
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca5388993791c4e045a9d7c02b2991339c0008f&vid=dca5388993791c4e045a9d7c02b2991339c0008f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité