Norbornène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Norbornylene
N0166-25G N0166-400G
TCIAN0166-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0166-25G TCIAN0166-400G
Norbornène ≥99.0% (par GC)
Norbornène
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00082304
Numéro CAS: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&vid=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité