Phénylbutazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1686-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP1686-25G TCIAP1686-500G
Phénylbutazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phénylbutazone
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₂
MW: 308,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005500
Numéro CAS: 50-33-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/25/28993025.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité