1-Phényl-3-pyrazolidone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
P0153-25G P0153-500G
TCIAP0153-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0153-25G TCIAP0153-500G
1-Phényl-3-pyrazolidone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Phényl-3-pyrazolidone
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003094
Numéro CAS: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9f805f59ac8df6df54e3a82a8f81903211623&vid=f0f9f805f59ac8df6df54e3a82a8f81903211623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité