(Phénylthio)triméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylthiotrimethylsilane
P1378-25G P1378-5G
TCIAP1378-25GEA 300 EUR InStock
TCIAP1378-25G TCIAP1378-5G
(Phénylthio)triméthylsilane ≥95.0% (par GC)
(Phénylthio)triméthylsilane
Formule: C₉H₁₄SSi
MW: 182,36 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00008272
Numéro CAS: 4551-15-9
EINECS: 224-916-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&vid=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité