4-Amino-1-benzylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1086-25G A1086-500G A1086-100G
TCIAA1086-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1086-25G TCIAA1086-500G TCIAA1086-100G
4-Amino-1-benzylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Numéro MDL: MFCD00006504
Numéro CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce19b8dd1f13a0db0f343401599f2358ad156de&vid=8ce19b8dd1f13a0db0f343401599f2358ad156de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité