2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
T0910-25G T0910-500G
TCIAT0910-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0910-25G TCIAT0910-500G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005983
Numéro CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&vid=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité