3-Acétylcoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A2200-25G A2200-5G
TCIAA2200-25GEA 131 EUR InStock
TCIAA2200-25G TCIAA2200-5G
3-Acétylcoumarine ≥98.0% (par GC)
3-Acétylcoumarine
Formule: C₁₁H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00006853
Numéro CAS: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&vid=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité