2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D1956-1G D1956-5G
TCIAD1956-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1956-1G TCIAD1956-5G
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-p-benzoquinone
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001595
Numéro CAS: 605-94-7
EINECS: 210-100-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bc6eff6cfab442b3fdb95c04a95d2f37d34e99&vid=e3bc6eff6cfab442b3fdb95c04a95d2f37d34e99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité