2,5-Diméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D0686-25G D0686-5G D0686-1G
TCIAD0686-25GEA 338 EUR InStock
TCIAD0686-25G TCIAD0686-5G TCIAD0686-1G
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041737
Numéro CAS: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&vid=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité