2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D2256-25G D2256-5G
TCIAD2256-25GEA 234 EUR InStock
TCIAD2256-25G TCIAD2256-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001601
Numéro CAS: 719-22-2
EINECS: 211-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&vid=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité