2,6-Diméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2234-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD2234-1G TCIAD2234-5G TCIAD2234-25G
2,6-Diméthyl-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001605
Numéro CAS: 527-61-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/32/28979132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité