3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2430-25G D2430-5G
TCIAD2430-25GEA 245 EUR InStock
TCIAD2430-25G TCIAD2430-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001647
Numéro CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&vid=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité