3-Aminopyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
A1859-25G A1859-5G
TCIAA1859-25GEA 125 EUR InStock
TCIAA1859-25G TCIAA1859-5G
3-Aminopyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminopyrazole
Formule: C₃H₅N₃
MW: 83.09 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005236
Numéro CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf3fcb2ba92b001d1f194f070285cf8357a41ff&vid=3cf3fcb2ba92b001d1f194f070285cf8357a41ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité