5-Bromo-2-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3521-1G B3521-5G
TCIAB3521-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB3521-1G TCIAB3521-5G
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973351
Numéro CAS: 14001-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f5f4dea35c7b3d407455b4928c246d3968721&vid=167f5f4dea35c7b3d407455b4928c246d3968721&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité