2-Amino-4-chloro-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
A1088-25G A1088-5G
TCIAA1088-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1088-25G TCIAA1088-5G
2-Amino-4-chloro-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006091
Numéro CAS: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfec93e9596ad6b99f2c56a4cf53766363b74123&vid=bfec93e9596ad6b99f2c56a4cf53766363b74123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité