2-Amino-4-méthoxy-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0950-25G A0950-500G
TCIAA0950-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA0950-25G TCIAA0950-500G
2-Amino-4-méthoxy-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059768
Numéro CAS: 7749-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1dba5cb77a6a70f174bf345d0f8a2ad51e0d6eb&vid=c1dba5cb77a6a70f174bf345d0f8a2ad51e0d6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité