2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
A1204-25G A1204-250G
TCIAA1204-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA1204-25G TCIAA1204-250G
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006095
Numéro CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&vid=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl (1+3) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité