Nortropine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0843-5GEA 119 EUR InStock
TCIAN0843-5G TCIAN0843-25G
Nortropine ≥98.0% (par GC)
Nortropine
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047140
Numéro CAS: 538-09-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/38/28990038.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité