Hexahydro-1,3,5-triméthyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triazinane, Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
T1422-25ML T1422-500ML
TCIAT1422-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAT1422-25ML TCIAT1422-500ML
Hexahydro-1,3,5-triméthyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hexahydro-1,3,5-triméthyl-1,3,5-triazine
Formule: C₆H₁₅N₃
MW: 129,21 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00006057
Numéro CAS: 108-74-7
EINECS: 203-612-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed7b73a52eee9672d43ef491346eef0410084af&vid=7ed7b73a52eee9672d43ef491346eef0410084af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité