2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1152-25G B1152-100G
TCIAB1152-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB1152-25G TCIAB1152-100G
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne ≥95.0% (par GC)
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₇BrO₂
Point d'ébullition: 175°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00003214
Numéro CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&vid=5638401247967b0221a30a0c44f4a5a987dfec33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité