2-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0210-25G M0210-500G
TCIAM0210-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM0210-25G TCIAM0210-500G
2-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: -2°C
Numéro MDL: MFCD00003210
Numéro CAS: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&vid=eef426aa1262c064a3522a7b61ad95834914fce8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité