DL-Panthenol ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
P1318-25G P1318-500G
TCIAP1318-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1318-25G TCIAP1318-500G
DL-Panthenol ≥98.0% (sur base azote total)
DL-Panthenol
Formule: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002944
Numéro CAS: 16485-10-2
EINECS: 240-540-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33ab78eab58d4ea6b992d636288d8ec3bdeeb141&vid=33ab78eab58d4ea6b992d636288d8ec3bdeeb141&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité