Dexpanthenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0692-25G P0692-500G
TCIAP0692-25GEA 33 EUR InStock
TCIAP0692-25G TCIAP0692-500G
Dexpanthenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dexpanthenol
Formule: C₉H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00065006
Numéro CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Merck Index: 14,02947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f8b482ec02a69d0782a3d6b806052c7486cf65f&vid=2f8b482ec02a69d0782a3d6b806052c7486cf65f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +32.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité