Calcium thioglycolate trihydraté ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0902-25G T0902-500G
TCIAT0902-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0902-25G TCIAT0902-500G
Calcium thioglycolate trihydraté ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium thioglycolate trihydraté
Formule: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Numéro MDL: MFCD00043437
Numéro CAS: 5793-98-6
EINECS: 212-402-5
Merck Index: 14,01711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79177599b6319a311b6ec7ad312a5376e548ed07&vid=79177599b6319a311b6ec7ad312a5376e548ed07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 26.0 to 32.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité