Chlorothioformiate de O-phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
P1236-25G P1236-5G
TCIAP1236-25GEA 156 EUR InStock
TCIAP1236-25G TCIAP1236-5G
Chlorothioformiate de O-phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorothioformiate de O-phényle
Formule: C₇H₅ClOS
MW: 172,63 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00004920
Numéro CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&vid=a46b02c348a609aaa4fd9d526889c635b17f3641&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité