Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorodithioformiate de phényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAP1266-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP1266-5G
Chlorodithioformiate de phényle ≥97.0% (par GC)
Chlorodithioformiate de phényle


Formule: C₇H₅ClS₂
MW: 188,7 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013429
Numéro CAS: 16911-89-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/97/28991897.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité