Chlorothioformiate de O-pentafluorophényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: O-Perfluorophenyl chlorothioformate, Chlorothioformic acid O-Pentafluorophenyl ester, Pentafluorophenyl chlorothionoformate, Pentafluorophenyl Thionochloroformate
P1267-1G P1267-5G
TCIAP1267-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP1267-1G TCIAP1267-5G
Chlorothioformiate de O-pentafluorophényle ≥95.0% (par GC)
Chlorothioformiate de O-pentafluorophényle
Formule: C₇ClF₅OS
MW: 262,59 g/mol
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00075405
Numéro CAS: 135192-53-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead08ecc8cb01b9eaf0e39f73dc4c89c03419658&vid=ead08ecc8cb01b9eaf0e39f73dc4c89c03419658&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité