Sodium mercaptoacétate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0053-25G M0053-500G M0053-100G
TCIAM0053-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0053-25G TCIAM0053-500G TCIAM0053-100G
Sodium mercaptoacétate ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium mercaptoacétate
Formule: HSCH₂COONa
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043386
Numéro CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Merck Index: 14,08692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&vid=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité