Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (phénylthio)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP0753-25GEA 55 EUR InStock
TCIAP0753-25G
Acide (phénylthio)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (phénylthio)acétique


Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004355
Numéro CAS: 103-04-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/36/28991436.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité