2,4-Dithiapentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1204-25ML B1204-5ML
TCIAB1204-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAB1204-25ML TCIAB1204-5ML
2,4-Dithiapentane ≥98.0% (par GC)
2,4-Dithiapentane
Formule: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00008564
Numéro CAS: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01256
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&vid=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité