[Méthylènebis(thio)]bisbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1444-25G B1444-5G
TCIAB1444-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB1444-25G TCIAB1444-5G
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène ≥97.0% (par GC)
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène
Formule: C₁₃H₁₂S₂
MW: 232,37 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00003067
Numéro CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&vid=ef1ede72f26ca1c284a9791150d6a8856ef9e757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité