L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fumarate de disodium 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
F0070-25G F0070-500G
TCIAF0070-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0070-25G TCIAF0070-500G
Fumarate de disodium 98,0 Titrimetric
Fumarate de disodium
Formule: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064567
Numéro CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&vid=73c54659eabc31e140c089d45a155d4c3b6df601&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité