Triclosan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1872-25G T1872-500G T1872-100G
TCIAT1872-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT1872-25G TCIAT1872-500G TCIAT1872-100G
Triclosan ≥98.0% (par GC)
Triclosan
Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
Point d'ébullition: 290°C
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09657
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c0f79b9dd37651096ee61c55f704b75a51e6d0a&vid=8c0f79b9dd37651096ee61c55f704b75a51e6d0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité