Anhydride 4-chloroformylphtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1079-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT1079-25G TCIAT1079-500G TCIAT1079-100G
Anhydride 4-chloroformylphtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride 4-chloroformylphtalique
Formule: C₉H₃ClO₄
MW: 210,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005924
Numéro CAS: 1204-28-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/51/28995151.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité