Anhydride trimellitique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0046-25G C0046-500G
TCIAC0046-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0046-25G TCIAC0046-500G
Anhydride trimellitique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Anhydride trimellitique
Formule: C₉H₄O₅
Numéro MDL: MFCD00005925
Numéro CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Merck Index: 14,09703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e360ba82b3c62c0577e43ca2e02b6f94530a82cb&vid=e360ba82b3c62c0577e43ca2e02b6f94530a82cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green flake
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité