Sulfathiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0272-25G S0272-500G S0272-100G
TCIAS0272-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAS0272-25G TCIAS0272-500G TCIAS0272-100G
Sulfathiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulfathiazole
Formule: C₉H₉N₃O₂S₂
MW: 255,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005319
Numéro CAS: 72-14-0
EINECS: 200-771-5
Merck Index: 14,08943
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e864371f02c95abe8e66a5dcc350f196a71ab7fa&vid=e864371f02c95abe8e66a5dcc350f196a71ab7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité