Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAR0017-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAR0017-25G
Rhodanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Rhodanine


Formule: C₃H₃NOS₂
MW: 133,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005488
Numéro CAS: 141-84-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/46/28993746.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité