Thiazolidine-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1990-25G T1990-500G T1990-100G
TCIAT1990-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT1990-25G TCIAT1990-500G TCIAT1990-100G
Thiazolidine-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiazolidine-2,4-dione
Formule: C₃H₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD00005478
Numéro CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e9eabb8e5780dbd8b8267bda3be5cd5eb93cb2&vid=c2e9eabb8e5780dbd8b8267bda3be5cd5eb93cb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité