m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Chlorure de 3-méthylphénylhydraziniumChlorure de 3-tolylhydrazinium3-Méthylphénylhydrazinium chlorure3-Tolylhydrazine chlorhydrate3-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate
TCIAT0317-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0317-5G
m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
m-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₀N₂·HCl
MW: 158,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012932
Numéro CAS: 637-04-7
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/08/28994608.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité