Acide 1,3-phénylenediacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
P1064-25G P1064-5G
TCIAP1064-25GEA 220 EUR InStock
TCIAP1064-25G TCIAP1064-5G
Acide 1,3-phénylenediacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1,3-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004341
Numéro CAS: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f0998780b11b6205f8c14423bd7dacb96848723&vid=0f0998780b11b6205f8c14423bd7dacb96848723&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité